L(+)-Weinsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
4890.1
4890.2
4890.5
ROTH4890.1EA
0
EUR
ROTH4890.1
ROTH4890.2
ROTH4890.5
L(+)-Weinsäure
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Molekulargewicht: 150.09 g/mol Siedepunkt: 399 Schmelzpunkt: 168…170 °C Dichte: 1.759 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH-Nummer: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |