L(+)-Weinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
Purity: 99%
CAS No.: 87-69-4
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 1725147
Merck Reference: 14,9070
Optical Rotation: +12.4° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00064207
Formel:
C₄H₆O₆ Molekulargewicht: 150.09 g/mol Siedepunkt: 399 Schmelzpunkt: 168…170 °C Dichte: 1.760 Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH-Nummer: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |