L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

M7397-100G M7397-25G M7397-500G
SIALM7397-100GEA 239 EUR
SIALM7397-100G SIALM7397-25G SIALM7397-500G
L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR