L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02288-10G 02288-50G
SIAL02288-10GEA 31.4 EUR
SIAL02288-10G SIAL02288-50G
L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Molekulargewicht: 134.09 g/mol
Siedepunkt: 322
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730