L(-)-Äpfelsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
150590250 150591000 150595000
ACRO150590250EA 35.3 EUR
ACRO150590250 ACRO150591000 ACRO150595000
L(-)-Äpfelsäure 99%
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…107 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 107 °C
Sulfated ash ≤0.2 %
Specific optical rotation -1.5° to -3° (20 °C, 589 nm) (c=8.5, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Fumaric acid ≤0.2 %