L(+)-Asparaginsäure
Lieferant: Roth Carl
T202.1 T202.2 T202.3
ROTHT202.1EA 29.4 EUR
ROTHT202.1 ROTHT202.2 ROTHT202.3
L(+)-Asparaginsäure
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251 °C
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845