D(-)-Glutaminsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
227890050 227890250 227891000
ACRO227890050EA 47.2 EUR
ACRO227890050 ACRO227890250 ACRO227891000
D(-)-Glutaminsäure 99+%
D(-)-Glutaminsäure
Formel: C₅H₉NO₄
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Dichte: 1,533 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063112
CAS-Nummer: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 13,04482
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % L-content
Specific optical rotation -30.5° to -32.2° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)