D(-)-Cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-D-Cys-OH, (S)-(-)-Cysteine
30095-100MG 30095-1G
SIAL30095-100MGEA 85.2 EUR
SIAL30095-100MG SIAL30095-1G
D(-)-Cystein, Sigma-Aldrich®
D(-)-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00066461
CAS-Nummer: 921-01-7
EINECS: 213-062-0