L(+)-Cystein
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
3467.1
3467.2
ROTH3467.1EA
19.9
EUR
ROTH3467.1
ROTH3467.2
L(+)-Cystein
L-Cystein
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS-Nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |