(R)-(+)-Cystein zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Amino-ß-mercapto propionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16014.0025
8.16014.0100
8.16014.0025EA
60.5
EUR
8.16014.0025
8.16014.0100
(R)-(+)-Cystein zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Cysteine
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS-Nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 160 g/l (20 °C) |
Melting Point | 220 - 228 °C |
Molar Mass | 121.16 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
pH | 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...