L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N6877-10G N6877-1G N6877-5G
SIALN6877-10GEA 454 EUR
SIALN6877-10G SIALN6877-1G SIALN6877-5G
L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 246
Schmelzpunkt: 113
MDL Number: MFCD00064423
CAS-Nummer: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738