L-Arginin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5131-500G A5131-100G A5131-10G A5131-1KG A5131-25G A5131-25KG
SIALA5131-500GEA 296 EUR
SIALA5131-500G SIALA5131-100G SIALA5131-10G SIALA5131-1KG SIALA5131-25G SIALA5131-25KG
L-Arginin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785