L-Arginin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
11039-100G 11039-500G
SIAL11039-100GEA 129 EUR
SIAL11039-100G SIAL11039-500G
L-Arginin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785