L(+)-Arginin ≥98%, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A5006-100G A5006-1KG A5006-500G
SIALA5006-100GEA 83.5 EUR
SIALA5006-100G SIALA5006-1KG SIALA5006-500G
L(+)-Arginin ≥98%, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molekulargewicht: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 368
Schmelzpunkt: 238
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR