L(+)-Arginin ≥98,5% USP für die Biochemie
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
3144.1
3144.2
ROTH3144.1EA
0
EUR
ROTH3144.1
ROTH3144.2
L(+)-Arginin ≥98,5% USP für die Biochemie
L(+)-Arginin
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂ Molekulargewicht: 174.2 g/mol Siedepunkt: 368 Schmelzpunkt: 238 Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002635 CAS-Nummer: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |