D(-)-Diethyltartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213969-25G 213969-5G
SIAL213969-25GEA 75.6 EUR
SIAL213969-25G SIAL213969-5G
D(-)-Diethyltartrat, Sigma-Aldrich®
D(-)-Diethyltartrat
Formel: C₈H₁₄O₆
Molekulargewicht: 206.2 g/mol
Siedepunkt: 280
Schmelzpunkt: 17
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064451
CAS-Nummer: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8