D(-)-Diethyltartrat (aus künstlicher Weinsäure hergestellt) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
200340250
200341000
200345000
ACRO200340250EA
61.9
EUR
ACRO200340250
ACRO200341000
ACRO200345000
D(-)-Diethyltartrat (aus künstlicher Weinsäure hergestellt) 99%
D(-)-Diethyltartrat
Formel:
C₈H₁₄O₆ Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1.2 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064451 CAS-Nummer: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat) |