L(+)-Diethyltartrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
168961000 168965000
ACRO168961000EA 41 EUR
ACRO168961000 ACRO168965000
L(+)-Diethyltartrat 99+%
L(+)-Diethyltartrat
Formel: C₈H₁₄O₆
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1.2 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
MDL Number: MFCD00009143
CAS-Nummer: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific optical rotation +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat)