L(+)-Glutamin, EMPROVE® EXPERT DAB, USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
1.00286.1000 1.00286.9010
1.00286.1000EA 823 EUR
1.00286.1000 1.00286.9010
L(+)-Glutamin, EMPROVE® EXPERT DAB, USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekulargewicht: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 355
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Dichte: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM