L(+)-Asparagin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
371601000
371605000
371600025
ACRO371601000EA
99.4
EUR
ACRO371601000
ACRO371605000
ACRO371600025
L(+)-Asparagin 99%
L(+)-Asparagin
Formel:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 234 - 235 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064401 CAS-Nummer: 70-47-3 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 12,00872 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Specific optical rotation | +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |