N-Acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8199-100G
A8199-10G
SIALA8199-100GEA
612
EUR
SIALA8199-100G
SIALA8199-10G
N-Acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-cystein
Formel:
C₅H₉NO₃S Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 106…108 °C Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004880 CAS-Nummer: 616-91-1 EINECS: 210-498-3 Merck Index: 13,00090 |