N-Acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7250-500G A7250-25G A7250-50G A7250-100G A7250-10G A7250-1KG A7250-5G
SIALA7250-500GEA 565 EUR
SIALA7250-500G SIALA7250-25G SIALA7250-50G SIALA7250-100G SIALA7250-10G SIALA7250-1KG SIALA7250-5G
N-Acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090