(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(-)-Linalool, (R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol, (R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, L-Linalool
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W263516-1KG-K
W263516-4KG-K
W263516-9KG-K
SIALW263516-1KG-KEA
155
EUR
SIALW263516-1KG-K
SIALW263516-4KG-K
SIALW263516-9KG-K
(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Linalool
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekulargewicht: 154.25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00135469 CAS-Nummer: 126-91-0 EINECS: 204-811-2 |