Rotes IHC-Chromogen (AP), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Das rote IHC-Chromogen (AP) ist für die Verwendung in AP- (Alkalische Phosphatase) basierten Immunfärbe- oder In situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Leuchtend rote Farbe für AP-aktivierte Entwicklung
Dieses Chromogen-Substrat-System ist sowohl zur manuellen als auch automatisierten Durchführung geeignet.
Lieferumfang: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.