Nickelsulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nickel (II) sulphate heptahydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

203890-10G 203890-50G
SIAL203890-10GEA 74.8 EUR
SIAL203890-10G SIAL203890-50G
Nickelsulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickelsulfat Heptahydrat
Formel: NiO₄S·7H₂O
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149814
CAS-Nummer: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR