Nickelsulfat Heptahydrat DIN 50970 zur Analyse, zur Vernickelung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel (II) sulphate heptahydrate
270550010 270552500
ACRO270550010EA 145 EUR
ACRO270550010 ACRO270552500
Nickelsulfat Heptahydrat DIN 50970 zur Analyse, zur Vernickelung
Nickelsulfat Heptahydrat
Formel: NiO₄S·7H₂O
Molekulargewicht: 280.86 g/mol
Schmelzpunkt: 99
Dichte: 2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149814
CAS-Nummer: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to dark green Powder or crystals or needles
Titration Complexometric 20 to 21 % (Ni)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤5000 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in 0.1 N H2SO4)