Nickelsulfat Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
T111.1
T111.2
ROTHT111.1EA
84.4
EUR
ROTHT111.1
ROTHT111.2
Nickelsulfat Hexahydrat
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel:
NiSO₄·6H₂O Molekulargewicht: 262.85 g/mol Schmelzpunkt: 840 Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS-Nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06541 |