Nickelsulfat Hexahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
415615000
415610010
415610051
415611000
ACRO415615000EA
82.5
EUR
ACRO415615000
ACRO415610010
ACRO415610051
ACRO415611000
Nickelsulfat Hexahydrat 98+% ACS
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel:
NiSO₄·6H₂O Molekulargewicht: 262.85 g/mol Schmelzpunkt: 53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS-Nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,06541 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue-green Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Cobalt (Co) | ≤0.002 % |
Copper (Cu) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.002 % |