Eisen(II)sulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F8263-1KG F8263-500G
SIALF8263-1KGEA 199 EUR
SIALF8263-1KG SIALF8263-500G
Eisen(II)sulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molekulargewicht: 278.02 g/mol
Schmelzpunkt: 64
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091