Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
3722.1
3722.2
3722.5
ROTH3722.1EA
28.4
EUR
ROTH3722.1
ROTH3722.2
ROTH3722.5
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 64 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |