Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
14498.30 14498.A1
14498.30EA 52.2 EUR
14498.30 14498.A1
Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99+% ACS
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Purity: 99+% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.897 Appearance: Pale green Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molekulargewicht: 278.02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C (-6H₂O)
Dichte: 1.897
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 14,4057