Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
201390010
201392500
201390051
ACRO201390010EA
44.1
EUR
ACRO201390010
ACRO201392500
ACRO201390051
Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99.5% zur Analyse
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 64 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light green to blue Crystals |
Titration with KMnO4 | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Ferric iron (Fe 3+) | ≤100 ppm |
Total nitrogen compounds | ≤0.001 % |
Subst not pptd by NH3 | ≤0.05 % (as SO4) |