Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥97,0% (durch komplexometrische Analyse), kristallisiert, Purum p.a. analytical reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
72253-250G 72253-1KG
72253-250GEA 82.22 EUR
72253-250G 72253-1KG
Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥97,0% (durch komplexometrische Analyse), kristallisiert, Purum p.a. analytical reagent
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molekulargewicht: 290.79 g/mol
Siedepunkt: 137 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 56.7 °C
Dichte: 2.050 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN-Nummer: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97.0 - 103.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 500 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm