Eisen(III)-nitrat Nonahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.03883.0250
1.03883.1000
1.03883.0250EA
61.9
EUR
1.03883.0250
1.03883.1000
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS-Nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN-Nummer: 1466 ADR: 8,II Merck Index: 13,04057 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
Free acid (as HNO₃) | ≤ 0.3 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.005 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.02 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.001 % |