Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7782-61-8
Molecular Formula: FeN3O9.9H2O
Formula Weight: 403.99 (241.86anhy)
Physical Form: Crystalline, Contains excess HNO3
Density: 1.684
Appearance: Pale purple
Odour: Acidic
Melting Point: 47°
Boiling Point: 125° dec.
Merck Reference: 14,4027
UN No.: 1466
MDL No.: MFCD00149708
Formel:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Siedepunkt: 125 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 1,684 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS-Nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN-Nummer: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,4027 |