Rhodium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Rhodium trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
520772-1G 520772-5G
SIAL520772-1GEA 526 EUR
SIAL520772-1G SIAL520772-5G
Rhodium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Rh·H₂O
MDL Number: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4