Rhodium(III)chlorid Hydrat 38% Rh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Rhodium trichloride hydrate
195520010
195520050
ACRO195520010EA
1010
EUR
ACRO195520010
ACRO195520050
Rhodium(III)chlorid Hydrat 38% Rh
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Rh·H₂O Siedepunkt: 800 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 100 °C (dec.) Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149839 CAS-Nummer: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 UN-Nummer: 3260 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to dark brown Crystalline powder |
Assay | 37 to 40 % (Rh) |