Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 144 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Formel: NiCl₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529