Nickel(II)chlorid Hexahydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
270510010 270512500 270510050
ACRO270510010EA 190 EUR
ACRO270510010 ACRO270512500 ACRO270510050
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 98+%
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm