Iridium(III)chlorid Trihydrat (53 - 56% Ir)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
195500010 195500050 195500250
ACRO195500010EA 457 EUR
ACRO195500010 ACRO195500050 ACRO195500250
Iridium(III)chlorid Trihydrat (53 - 56% Ir)
Iridium(III)chlorid Trihydrat
Formel: Cl₃Ir·₃H₂O
Schmelzpunkt: 763 °C (dec.)
Dichte: 5.3 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149750
CAS-Nummer: 13569-57-8
EINECS: 233-044-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to black Crystals
Assay 53 to 56 % (Ir)