Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
7119.1
7119.2
7119.5
ROTH7119.1EA
0
EUR
ROTH7119.1
ROTH7119.2
ROTH7119.5
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Siedepunkt: 280…285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37 °C Dichte: 1.82 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS-Nummer: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |