Eisen(III)chlorid Hexahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
217091000
217095000
217090025
ACRO217091000EA
31.1
EUR
ACRO217091000
ACRO217095000
ACRO217090025
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 99+% zur Analyse
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Siedepunkt: 280…285 °C Schmelzpunkt: 37 °C Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS-Nummer: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Adhering crystalline powder and/or lumps |
Titration Iodometric | 99.0 to 102.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤20 ppm |
Phosphorous compounds (as PO4) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |