Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
380024-5G
380024-25G
SIAL380024-5GEA
58.5
EUR
SIAL380024-5G
SIAL380024-25G
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Molekulargewicht: 198.81 g/mol Schmelzpunkt: 677 Dichte: 1.926 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS-Nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III |