Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
C8661-100G C8661-25G
SIALC8661-100GEA 191 EUR
SIALC8661-100G SIALC8661-25G
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
Dichte: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462