Cobalt(II)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11344.30 11344.A1
11344.30EA 123 EUR
11344.30 11344.A1
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 7791-13-1 Molecular Formula: Cl2Co.6H2O Formula Weight: 237.93 (129.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.924 Appearance: Red-purple Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 87° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149652
Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87 °C
Dichte: 1,924
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2437