Nickel(II)bromid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
72243-1KG 72243-250G
SIAL72243-1KGEA 632 EUR
SIAL72243-1KG SIAL72243-250G
Nickel(II)bromid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)bromid Trihydrat
Formel: Br₂Ni·3H₂O
Schmelzpunkt: 962…964 °C
MDL Number: MFCD00011141
CAS-Nummer: 7789-49-3
EINECS: 236-665-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III