Eisen(II)bromid Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31133.14 31133.22
31133.14EA 98.2 EUR
31133.14 31133.22
Eisen(II)bromid Hydrat
Eisen(II)bromid Hydrat
CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: Br2Fe.xH2O (x≈5-6) Formula Weight: 215.67(anhy) Physical Form: Lump Density: 3.9 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 27° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formel: Br₂Fe·H₂O
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 3,9
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016081
CAS-Nummer: 13463-12-2
EINECS: 232-168-8
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III