Mangan(II)sulfat Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
4487.1
4487.2
ROTH4487.1EA
41.1
EUR
ROTH4487.1
ROTH4487.2
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel:
MnSO₄·1H₂O Schmelzpunkt: 700 °C Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05763 |