Mangan(II)sulfat Monohydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05941.0250
1.05941.9025
1.05941.0250EA
50.5
EUR
1.05941.0250
1.05941.9025
Mangan(II)sulfat Monohydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel:
MnSO₄·1H₂O Molekulargewicht: 169.02 g/mol Schmelzpunkt: 700 Dichte: 2.95 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,05763 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 762 g/l (20 °C) |
Melting Point | 700 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 169.02 g/mol |
Bulk Density | 1000 - 1200 kg/m3 |
Density | 2.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous hazardous material |