Mangan(II)sulfat Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A17615.0E
A17615.22
A17615.36
A17615.0EEA
296
EUR
A17615.0E
A17615.22
A17615.36
Mangan(II)sulfat Monohydrat ≥99%
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Purity: 99%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Odour: Odourless
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formel:
MnSO₄·1H₂O Schmelzpunkt: 700 °C Dichte: 2,95 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5739 |